Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser 11 mm en PE et bouchon transparent à trou central
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
14.50€ - 560.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Type | Anneau à clipser |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11777587
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, blanc, Transparent | 1 mm |
334.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11712428
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, blanc, Transparent | 1,3 mm |
349.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11787587
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu, Blanc, Transparent | 1 mm |
400.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11844930
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, blanc, Transparent | 1,3 mm |
560.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11702428
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | Transparent, Rouge-orange | 1 mm |
259.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15272056
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc rouge/PTFE ; | Rouge-orange, Transparent, Transparent | 1 mm |
169.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16378367
|
Fisherbrand™
|
PTFE vierge | Transparent | 0,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12908010
|
Fisherbrand™
|
PTFE vierge | Transparent | 0,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
- L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
11 mm | |
Polyéthylène | |
HPLC | |
Anneau à clipser |