Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage automatique à sertir / à clipser en plastique 11 mm
Description
Choisissez parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes, fabriqués à partir de polypropylène de haute qualité testé par GC, qui conviennent à la plupart des applications de chromatographie. Les flacons à sertir / à clipser en plastique 11 mm Thermo Scientific™ offrent une alternative économique au verre pour certaines applications. Le polypropylène est chimiquement inerte et adapté à la plupart des applications de chromatographie. Il peut être utilisé lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- En PP
- Les cônes formés de précision sont conçus pour faciliter la récupération des échantillons
- Flacons de 12 × 32 mm
- Compatible avec les bouchons en aluminium ou à clipser Snap-It™
Spécification
Spécification
| Description | Flacon à fond plat en polypropylène vierge de 1 ml |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 11 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Volume (métrique) résiduel | < 80 μl |
| Volume (métrique) de travail | 1 ml |
| Type de base | Fond plat |
| Volume (métrique) total | 1 ml |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.