Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, large ouverture, ambré
Pour les applications de HPLC uniquement.
Marque: Fisherbrand™
58.47 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21972" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- 1.5mL
- Anneau à clipser
- Verre
- Ambré
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
Spécification
Micro-vial | |
12 mm | |
1,4 ml | |
Anneau à clipser | |
< 4 μl | |
Fond conique | |
100 | |
Non |
Ambré | |
Verre | |
HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1 mL | |
32 mm | |
ND11 |