Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, à ouverture large, transparent
Pour les applications de HPLC uniquement.
17.95€ - 57.10€
Spécification
Couleur | transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Type de goulot | Anneau à clipser |
Hauteur (métrique) | 32 mm |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Type de base | Marking Spot | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de base | Marking Spot | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11535894
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | Oui | CleanPack |
19.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11525894
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | Non | CleanPack |
17.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16338367
|
Fisherbrand™
|
Fond conique | Non | Micro-vial |
57.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15582310
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | Non | Silanisé |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11565904
|
Fisherbrand™
|
Fond plat | Non | Silanisé |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- 1,5 ml
- Anneau à clipser
- Verre
- Transparent
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
Spécification
transparent | |
Anneau à clipser | |
100 |
Verre | |
32 mm | |
ND11 |