Learn More
Fisherbrand™ Flacon Microliter Total à anneau à clipser 11 mm
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Microlitre total |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1,4 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | À clipser / à sertir |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Modèle | Cône interne |
| Volume (métrique) résiduel | < 1 μl |
| Afficher plus |