Learn More
Fisherbrand™ Flacon à joint à clipser de 11 mm avec micro-insert intégré, ambré
Code produit. 16308367 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
ambré
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 16308367
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications de HPLC uniquement.
  • 0.3mL
  • Flacon avec anneau à clipser
  • Lié par le fond
  • Fond plat
  • Insert intégré
  • Verre
  • Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Silanisé
Couleur ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 0,39 mL
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À clipser / à sertir
Type d’emballage Boîte en polypropylène
Modèle Insert intégré conique
Volume (métrique) résiduel < 3 μl
Volume (métrique) de travail 0,3 mL
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND11
Marking Spot Non