Learn More
(11RS)-11-[3-(diméthylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxépine-11-ol (Doxépinel), Mikromol™
Code produit 17992246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992246 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17992246 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0032.04
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(11RS)-11-[3-(diméthylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxépine-11-ol (Doxépinol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
CAS 4504-88-5
Noms d’analytes ou de composants (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H23 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepin Imp. B (EP), Doxepin USP Related Compound B, Doxepin USP RC B, (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepinol, Doxepin Hydrochloride Impurity B (EP), Doxepin Impurity B (EP), Doxepin Related Compound B, Doxepin Hydrochloride Impurity B, Doxepin Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
Nom IUPAC 11-[3-(diméthylamino)propyl]-6H-benzo[c][1]benzoxépine-11-ol
Poids moléculaire (g/mol) 297.39
Quantité 50 mg
Poids de la formule 297,1729 g/mol