Learn More
(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-11-(pipéridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Mikromol™
Description
(11RS)-8-Chloro-11-fluoro-11-(pipéridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 11-Fluoro Desloratadine |
| CAS | 298220-99-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 11-Fluoro Desloratadine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C19 H20 Cl F N2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP), Desloratadine Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2 |
| SMILES | FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14 |
| Nom IUPAC | 8-chloro-11-fluoro-11-pipéridine-4-yl-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine |
| Show More |