Learn More
(11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-méthylpipéridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Mikromol™
Code produit 17900556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17900556 25 mg 25mg
17910486 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17900556 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0257.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-méthylpipéridin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
CAS 38089-93-9
Noms d’analytes ou de composants (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H23 Cl N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Formule InChI InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
SMILES CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Nom IUPAC 8-chloro-11-(1-méthylpipéridine-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine-11-ol
Poids moléculaire (g/mol) 342.86
Quantité 25 mg
Poids de la formule 342.1499 g/mol