Learn More
Fisherbrand™ Septum de 43,2 mm pour bouchons à vis SCHOTT
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Septa |
| Couleur | Blanc crème |
| Diamètre (métrique) externe | 12,9 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 3,2 mm |