Learn More
Acide12-hydroxystéarique, technique. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463587
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463587 5 g 5g
11473587 25 g 25g
11483587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17347.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-14-9 | C18H36O3 | 300.483 g/mol
12-Hydroxystearic acid is used in cosmetics, wax blends, heavy duty greases, polishes, inks and hot melt adhesives, as a lubricant for natural and synthetic rubbers and as a source for industrial oleo chemicals. It is also used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 12-hydroxystéarique est utilisé dans les cosmétiques, les mélanges de cire, les graisses à usage intensif, les vernis, les encres et les adhésifs à fusion chaude, comme lubrifiant pour les caoutchoucs naturels et synthétiques et comme source pour les produits chimiques industriels oléo. Cette composition est également utilisée comme intermédiaire dans des produits pharmaceutiques
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-14-9
Formule moléculaire C18H36O3
Poids moléculaire (g/mol) 300.483
Numéro MDL MFCD00004592
Clé InChI ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 12-hydroxystearic acid, octadecanoic acid, 12-hydroxy, harwax a, cerit fac 3, hydrofol acid 200, dl-12-hydroxystearic acid, ceroxin gl, barolub fto, loxiol g 21, stearic acid, 12-hydroxy
CID PubChem 7789
ChEBI CHEBI:85208
Nom IUPAC Acide 12-hydroxyoctadécanoïque
SMILES CCCCCCC(CCCCCCCCCCC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Hydroxystearic acid
Point de fusion 72°C to 77°C
Formule linéaire CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H
Quantité 5 g
Beilstein 1726730
Informations sur la solubilité Soluble in ether,alcohol and chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 300.48
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique