Learn More
12-acide molybdophosphorique hydraté, Mo >47,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302797 100 g 100g
11392787 25 g 25g
11312797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11302797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15827.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
12-Molybdophosphoric acid hydrate is used as a precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with application as cation-insertion electrode. It finds application as an analytical reagent in thin layer chromatography for staining phenolics, hydrocarbon waxes, alkaloids and steroids. It acts as a reactant for the preparation of catalysts for the nitration of aromatic compounds, highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts and anchored Wilkinson catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate d’acide 12-molybdophosphorique est utilisé comme précurseur de batteries moléculaires hybrides à base organique-inorganique avec une application comme électrode d’insertion des cations. Il peut s’utiliser comme réactif analytique dans la chromatographie sur couche mince pour la coloration des phénoliques, des cires d’hydrocarbures, des alcaloïdes et des stéroïdes. Il agit comme réactif pour la préparation de catalyseurs pour la nitration de composés aromatiques, de MoOx/CNT (nanotubes de carbone) hautement dispersés comme support pour les catalyseurs Pt et le catalyseur Wilkinson ancré.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les matières organiques et les poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51429-74-4
Formule moléculaire H3Mo12O40P
Poids moléculaire (g/mol) 1825.40
Numéro MDL MFCD00149913
Clé InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Molybdophosphoric acid
Nom IUPAC acide phosphorique dodecamolybdenum hexatriacontaoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Point de fusion 78°C to 90°C
Densité 3.15
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage Mo > 47,5 %
Quantité 100 g
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,7342
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and ether.
Poids de la formule 1825.25 (Anhydrous)