Learn More
Thermo Scientific™ Rotor microlitre à godets oscillants avec couvercle à 12 places
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
12 x 1,5 / 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Rotor libre pour Sorvall ou Primo/R
• Rotor 12 x 1,5/2mL
• Rotor 12 x 1,5/2mL
Spécification
Spécification
| Type | Rotor à godets oscillants microlitres |
| Capacité | 12 x 1,5 / 2 mL |
| FCR max. | 16,438 ×g |
| Vitesse max. | 13 000 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse Thermo Scientific Sorvall Primo R |