Learn More
Uvex™ Pantalon en coton pour homme 127
Code produit 15392333 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
48
50
52
54
62
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15392333 50 1 pièce
15382333 48 1 pièce
15302343 52 1 pièce
15312343 54 1 pièce
15352343 62 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15392333 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8877508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.85€
    27.91€ / 1 pièces
    Économisez 2.94€
    9% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Les pantalons pour homme sont fabriqués 100 % en coton et comportent 7 passants autour de la taille, avec 4 poches au total pour un rangement pratique.
  • Pantalon pour homme 100 % coton
  • La taille comporte 7 passants et une fermeture à bouton
  • Deux poches latérales avec accès angulaire et poche supplémentaire
  • Une poche à la hanche avec fermeture à bouton visible
  • Poche à règle sur le côté droit
  • Couture de fourche coupée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 50
Sexe Hommes
Type de produit Pantalon polyvalent
Matériau Coton
Couleur Blanc
Type de cheville Droit
Type de couture Ruban adhésif
Nbre de poches 4
Type de bouchon Button