Learn More
Motic 12V/10W Tungsten bulb for transmitted illumination
Marque:  Motic 51010351
12V/10W Tungsten bulb for transmitted illumination
Code produit. 15475172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.65€
    5.00€ / 1 pièce
    Économisez 1.65€
    24% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 13-02-2026