Learn More
13-cis-acide rétinoïque, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15454219
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
Code produit. 15454219
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61666.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un analogue de la vitamine A qui inhibe la prolifération cellulaire et favorise la différenciation cellulaire
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le diméthylsulfoxyde, l’eau, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 13-cis-Retinoic acid
CAS 4759-48-2
Point de fusion 172°C to 175°C
Couleur Jaune à orange
Formule moléculaire C20H28O2
Numéro MDL MFCD00079542
Quantité 500 mg
Merck Index 14,5228
Synonyme Isotretinoin
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide,water,ethanol,and ether.
Clé InChI SHGAZHPCJJPHSC-RVDNBNLISA-N
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
Nom IUPAC Acide(2Z,4E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoïque
Poids moléculaire (g/mol) 300.442
CID PubChem 131954766
Poids de la formule 300.44
Forme physique Poudre