Learn More
Thermo Scientific™ Capsules à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 13 mm
Code produit. 10558975 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Conditionnement:
100 pièces
144 pièces
Code produit. 10558975
Marque: Thermo Scientific™ C401554
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les bouchons à clipser/sertir 14 mm et septa sont disponibles dans divers matériaux. Les bouchons et septa pré-assemblés minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Les couvercles et septa à clipser / sertir de 13 mm Thermo Scientific™ sont disponibles dans un assortiment de matériaux adaptés à vos besoins en applications de chromatographie. Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation. Ils sont disponibles chez Thermo Scientific™ National™.
  • Les bouchons Kim-Snap™ offrent une bonne étanchéité sans pince à sertir
  • Les bouchons à sertir en aluminium National Scientific assurent une étanchéité anti-fuite sûre
  • Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description 13mm Kim - Fermeture à
Couleur clair, Red, White
Matériau En PP, Silicone, Polypropylene
Septum PTFE rouge / silicone blanc
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1.3mm
Type Kim-Snap
Taille du bouchon 13mm
À utiliser avec (équipement) National 13 mm Snap/Crimp Cap Vials
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado