Learn More
Thermo Scientific™ Capsules à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 13 mm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les couvercles et septa à clipser / sertir de 13 mm Thermo Scientific™ sont disponibles dans un assortiment de matériaux adaptés à vos besoins en applications de chromatographie. Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation. Ils sont disponibles chez Thermo Scientific™ National™.
- Les bouchons Kim-Snap™ offrent une bonne étanchéité sans pince à sertir
- Les bouchons à sertir en aluminium National Scientific assurent une étanchéité anti-fuite sûre
- Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Spécification
| Description | 13mm Kim - Fermeture à |
| Couleur | clair, White |
| Matériau | En PP, Polypropylene |
| Septum | Blanc Vierge PTFE , 0,01 po |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
| Type | Kim-Snap |
| Taille du bouchon | 13mm |
| À utiliser avec (équipement) | National 13 mm Snap/Crimp Cap Vials |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.