Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre transparent de 13 mm, Neisseria Meningitidis, polyvalents A-D
Prévus pour une utilisation avec des bouchons à clipser ou des capsules en aluminium à sertir, ces flacons de qualité supérieure de 13 mm à sertir/à clipser sont de 4 ml, 15 x 45 mm et s’adaptent à la plupart des échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-4
20.66 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Fabriqués en verre transparent borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (type 1, classe A), les flacons à clipser / à sertir de 13 mm Thermo Scientific™ National™ sont dotés d’une finition à sertir/clipser de 13 mm à utiliser avec les capsules en aluminium ou bouchons Kim Snap de 13 mm. Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille.
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*Dionex™
Shimadzu™
Spark Holland™
Varian™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
Waters™ (carrousel Wisp 48 positions)
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Spécification
Neisseria Meningitidis ; Polyvalent A-D | |
15 mm | |
15 mm | |
4,8 ml | |
Fond plat | |
À sertir/clipser | |
100 | |
13 mm | |
4,25 ml |
13 mm | |
Transparent | |
Verre | |
< 800 μl | |
4,8 ml | |
45 mm | |
Flacon à sertir / clipser de 13 mm | |
Non | |
Capsules en aluminium ou bouchons Kim-Snap™ |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.