Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent 13mm
Code produit. 11523680
Click to view available options
Volume (métrique):
3,5 ml
4,0 ml
4 ml
5,0 ml
10,0 ml
Type de produit:
Flacon à vis 13-425
Flacon à vis 13-425, silanisé
Type de base:
Base conique
Fond plat
Fond rond
Récupération élevée
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
125 pièces
250 pièces
500 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 11523680
Marque: Thermo Scientific™ 4SV
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Ces flacons 13 mm sont fabriqués en verre de haute qualité et s’adaptent à une variété d’échantillonneurs automatiques.
Ces flacons 13 mm sont fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33 de qualité supérieure (Type 1, Classe A) et sont dotés d’une finition filetée 13-425. Ils sont disponibles dans les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™ et Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
Identifiez les échantillons et les volumes avec l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille.
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
ShimadzuTM
Spark HollandTM
VarianTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
WatersTM (carrousel Wisp 48 positions)
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables pour obtenir plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons à vis 13-425
Diamètre (métrique) de l’ouverture 13 mm
Diamètre (métrique) interne 15 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 4,0 ml
Nb par paquet 500
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 4 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 3,5 ml
Hauteur (métrique) 46 mm
Type de produit Flacon à vis 13-425