Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 13 mm en PP à trou central, noir, à filetage 13-425
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
298.00€ - 733.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
---|---|
Matériau | en PP |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11894970
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu foncé, Blanc, Noir | 1,3 mm |
432.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11782438
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, blanc, Noir | 1 mm |
529.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11792438
|
Fisherbrand™
|
PTFE/butyle | Gris, Rouge, Noir | 1,3 mm |
311.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11772438
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Blanc crème, Rouge, Noir | 1,5 mm |
545.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11702448
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | Transparent, Noir, Black | 1,3 mm |
298.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11712448
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu, Blanc, Noir | 1,5 mm |
733.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- 13 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Noir
- Orifice central
- Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les bouchons avec opercule sont conçus pour être utilisés avec tous nos septa de 13 mm
Spécification
13 mm | |
HPLC | |
Bouchon à vis |
en PP | |
100 |