Learn More
SMEG™ Support à ressort à 14 positions en acier inox
Click to view available options
:
Dimensions (L x H) : 422 x 184 mm
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Support de ressort |
| À utiliser avec (application) | Flacons et béchers de 250 à 1000 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Lave-verres SMEG™ modèle GW2045 |
| Profondeur (métrique) | 146 mm |
| Hauteur (métrique) | 184 mm |
| Longueur (métrique) | 422 mm |
| Quantité | 1 de chaque |