Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Code produit. 30020373 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9,5 x 12 in
12 x 2 in
12 x 12 in
15 x 10 in
16 x 12 in
18 x 12 in
18 x 14 in
20 x 20 in
24 x 16 in
24 x 20 in
24 x 24 in
26 x 24 in
27 x 12 po
28 x 44 po
30 x 10 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 12 in
36 x 24 in
36 x 30 po
36 x 36 in
40 x 12 po
40 x 20 in
42 x 24 in
42 x 42 in
46 x 12 po
48 x 12 in
48 x 24 in
48 x 36 in
48 x 48 in
50 x 32 in
54 x 50 po
60 x 36 po
62 x 10 po
62 x 24 po
Conditionnement:
100 pièces
125 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
30020373 27 x 12 po 250 pièces
30020294 9,5 x 12 in 250 pièces
30020126 12 x 2 in 500 pièces
30020072 12 x 12 in 250 pièces
30020064 15 x 10 in 250 pièces
30020078 16 x 12 in 250 pièces
30020106 18 x 12 in 250 pièces
30020077 18 x 14 in 250 pièces
30020090 20 x 20 in 250 pièces
30020336 24 x 16 in 250 pièces
30020250 24 x 20 in 250 pièces
30020168 24 x 24 in 250 pièces
30020130 26 x 24 in 250 pièces
30020345 28 x 44 po 250 pièces
30020346 30 x 10 in 250 pièces
30020110 30 x 18 in 250 pièces
30020351 30 x 20 in 250 pièces
30020344 32 x 12 in 250 pièces
30020053 36 x 24 in 250 pièces
30019999 36 x 30 po 250 pièces
30020260 36 x 36 in 250 pièces
30020023 40 x 12 po 250 pièces
30020049 40 x 20 in 250 pièces
30020316 42 x 24 in 250 pièces
30020267 42 x 42 in 125 pièces
30020359 46 x 12 po 250 pièces
30020032 48 x 12 in 250 pièces
30020322 48 x 24 in 250 pièces
30020282 48 x 36 in 125 pièces
30020206 48 x 48 in 125 pièces
30020246 50 x 32 in 250 pièces
30020269 54 x 50 po 100 pièces
30020157 60 x 36 po 125 pièces
30020043 62 x 10 po 250 pièces
30020079 62 x 24 po 250 pièces
35 options
Code produit. 30020373
Marque: Keystone Cleanroom Products 6STK1227
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
1421B Tyvek™ Autoclave Bag designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts.
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 8.8 L
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Drawstring
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Steam Sterilization
À utiliser avec (équipement) Équipements et composants pharmaceutiques
Comprend Steam Sterilization Indicator
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.13 mm
Plage de températures (impériale) Jusqu’à 250°F
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 125°C
Épaisseur (impériale) 5,3 mil
Dimensions (L x l) 27 x 12 po
Longueur (impériale) 27 in
Longueur (métrique) 69 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30 cm
Type de produit Autoclave Bag