Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Sterilization Wrapper
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1,5 x 1,5 in
10 x 10 in
11 x 9 in
12 x 12 in
15 x 15 in
18 x 18 in
2 x 2 in
20 x 20 in
22 x 18 in
24 x 24 in
3 x 3 in
30 x 15 po
30 x 30 in
36 x 36 in
4 x 4 in
40 x 40 in
45 x 45 in
48 x 48 in
5 x 5 in
54 x 54 in
6 x 6 in
7,5 x 7,5 in
72 x 54 po
8 x 8 in
80 x 40 in
9 x 9 in
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
2000 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
Les emballages autoclavables en Tyvek™ sont respirants tout en offrant une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur.
- Non pelucheuse (batterie Helmke), de sorte qu’aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lors de son utilisation comme emballage de stérilisation
- Nettoyez et coupez de façon constante à l’aide d’un système de CAO automatisé conformément aux exigences ISO 8
- Conditionnés dans une salle blanche contrôlée ISO 6
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Hydrophobe
- Résiste aux déchirures et aux perforations
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Steam Sterilization |
| À utiliser avec (équipement) | Équipements et composants pharmaceutiques |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 500 Pk. |
| Afficher plus |