Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 6 to 10 in. Wide
GREENER_CHOICE
Code produit. 30020193 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9,5 x 12 in
9 x 7 in
6 x 6 in
7 x 7 in
8 x 6 in
8 x 8 in
9 x 6 in
10 x 6 in
10 x 7 in
11 x 8 in
12 x 8 in
13 x 7 in
15 x 6 in
15 x 8 in
16 x 6 in
22 x 8 in
36 x 6 in
7 x 10 po
8 x 17 po
12 x 10 in
18 x 10 in
20 x 10 in
24 x 10 in
26 x 10 po
30 x 10 in
43 x 10 po
64 x 10 in
72 x 10 in
Conditionnement:
250 pièces
Code produit. Dimensions (L x l) unitSize
30020193 6 x 6 in 250 pièces
30020061 7 x 7 in 250 pièces
30020225 7 x 10 po 250 pièces
30020361 8 x 6 in 250 pièces
30020207 8 x 8 in 250 pièces
30020236 8 x 17 po 250 pièces
30020099 9 x 6 in 250 pièces
30020065 9 x 7 in 250 pièces
30020044 9,5 x 12 in 250 pièces
30020116 10 x 6 in 250 pièces
30020376 10 x 7 in 250 pièces
30020200 11 x 8 in 250 pièces
30020081 12 x 8 in 250 pièces
30020180 12 x 10 in 250 pièces
30020021 13 x 7 in 250 pièces
30020105 15 x 6 in 250 pièces
30020219 15 x 8 in 250 pièces
30020321 16 x 6 in 250 pièces
30020291 18 x 10 in 250 pièces
30020066 20 x 10 in 250 pièces
30020162 22 x 8 in 250 pièces
30020214 24 x 10 in 250 pièces
30020304 26 x 10 po 250 pièces
30020036 30 x 10 in 250 pièces
30020369 36 x 6 in 250 pièces
30020303 43 x 10 po 250 pièces
30020031 64 x 10 in 250 pièces
30020001 72 x 10 in 250 pièces
28 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30020193
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products 6STK0606TD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Conçu pour la stérilisation à la vapeur de pièces de rechange d’équipements pharmaceutiques de grande taille ou de forme singulière. Ces sachets sont fermés via le système de fermeture à cordon en Tyvek™ réglable. Les sachets peuvent être ouverts aseptiquement sans avoir à couper ou à enlever l’adhésif pour autoclave produisant des particules.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
  • Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spezifikation
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 30 oz.
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Drawstring
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Steam Sterilization
À utiliser avec (équipement) Équipements et composants pharmaceutiques
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Plage de températures (impériale) Jusqu’à 250°F
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 125°C
Dimensions (L x l) 6 x 6 in
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15 cm
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 15 cm
Type de produit Autoclave Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.