Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 6 to 10 in. Wide
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9,5 x 12 in
9 x 7 in
6 x 6 in
7 x 7 in
8 x 6 in
8 x 8 in
9 x 6 in
10 x 6 in
10 x 7 in
11 x 8 in
12 x 8 in
13 x 7 in
15 x 6 in
15 x 8 in
16 x 6 in
22 x 8 in
36 x 6 in
7 x 10 po
8 x 17 po
12 x 10 in
18 x 10 in
20 x 10 in
24 x 10 in
26 x 10 po
30 x 10 in
43 x 10 po
64 x 10 in
72 x 10 in
Conditionnement:
250 pièces
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 0,46 gal. |
| Capacité (métrique) | 1.73 L |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Drawstring |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Steam Sterilization |
| À utiliser avec (équipement) | Équipements et composants pharmaceutiques |
| Comprend | Steam Sterilization Indicator |
| Afficher plus |