Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Code produit. 30238410 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
32 in
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 30238410
Marque: Keystone Cleanroom Products BWLT2A32
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Autoclavable Bowl Cover prevents microbial and particulate contamination to critical parts.
  • Prevents microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité CoC
Type de bouchon Elastic
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Steam Sterilization
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Plage de températures (métrique) 121°C à 125°C
Longueur (impériale) 32 in
Longueur (métrique) 81.28 cm
Largeur (impériale) 32 in
Largeur (métrique) 81.28 cm
Diamètre (impériale) 21 to 27 in.
Diamètre (métrique) 53 to 69 cm
Type de produit Cover