Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
- Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
- Résistant aux déchirures et aux perforations
- Hydrophobe
- Non pelucheux
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Scellage à chaud |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Conditionnement interne protecteur | Sachet poly |
| Plage de températures (impériale) | <250°F |
| Afficher plus |