Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Réduit les coûts de main d’œuvre
- Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
- Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
- Résistant aux déchirures et aux perforations
- Hydrophobe
- Non pelucheux
Spécification
Spécification
| Description | 1422A Tyvek™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| Comprend | Indicateur de stérilisation à la vapeur |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher plus |