Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle pour bol autoclavable 1422A Tyvek, avec indicateur de vapeur
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17881061 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 17881061
Marque: Keystone Cleanroom Products BWLT2A72
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les couvercles de bol autoclavable 1422A Tyvek™ Keystone Cleanroom Products empêchent la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques
  • Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon None
Couleur Blanc
Jetable Oui
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,13 mm
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 5,3 mil
Diamètre (impériale) 72 in
Diamètre (métrique) 183 cm
Type de produit Cover