Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercles pour équipement autoclavables en 1422A Tyvek™
GREENER_CHOICE
Code produit. 17821071 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
11 x 11 in
18 x 12 in
20 x 8 in
24 x 12 in
28 x 12 in
30 x 18 in
38 x 18 in
50 x 44 in
58 x 58 in
62 x 50 in
Produits personnalisés
Nbre par carton:
50
100
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 17821071
Marque: Keystone Cleanroom Products COVTVK200804E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les couvercles pour équipement autoclavables en 1422A Tyvek™ Keystone Cleanroom Products empêchent la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques
  • Évitez la contamination microbienne et particulaire des pièces critiques, sans entraver les activités de configuration de la conduite de remplissage
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Simplifie la conformité aux SOP d’emballage
  • Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
  • Indicateur de stérilisation à la vapeur - Autoclavable de 121°C à 125°C
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Hydrophobe
  • Non pelucheux
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité
Type de bouchon Aucun
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Couverture de l’équipement pharmaceutique
Comprend Indicateur de vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,130 mm
Sans latex Oui
Nbre par carton 100
Nb par paquet 1
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (métrique) 121°C à 125°C
Épaisseur (impériale) 5,30 mil
Dimensions (L x l) 20 x 8 in
Longueur (impériale) 20 in
Longueur (métrique) 50,8 cm
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 20,3 cm
Hauteur (impériale) 4 in
Type de produit Cover