Learn More
Keystone Cleanroom Products Tubulure autoclavable 1422A en Tyvek™
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 pi x 10 po
500 pi x 12 po
500 pi x 15 po
500 pi x 16 po
500 pi x 24 po
500 pi x 28 po
500 pi x 2 po
500 pi x 30 po
500 pi x 3 po
500 pi x 40 po
500 pi x 4 po
500 pi x 5 po
500 pi x 6 po
500 pi x 8 po
Conditionnement:
500 pièces
Description
- La tubulure en Tyvek™ est respirante tout en offrant une excellente barrière bactérienne et microbienne pour des performances supérieures après la stérilisation à la vapeur
- Non pelucheuse (batterie Helmke) - aucune particule en suspension dans l’air n’est générée lors de son utilisation comme emballage de stérilisation
- Nettoyez et coupez de façon constante à l’aide d’un système de CAO automatisé conformément aux exigences ISO 8
- Thermoscellée et conditionnée dans une salle blanche contrôlée ISO 6.
- Conçue pour la stérilisation à la vapeur
- Recommandée pour une utilisation avec une thermoscelleuse
- Hydrophobe
- Résiste aux déchirures et aux perforations
Spécification
Spécification
| Description | 1422A Tyvek™ |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Thermoscelleuse |
| Matériau | HDPE |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher plus |