Learn More
- Home
- Products
- Stérilisateurs et autoclaves
- Sacs autoclavables
- Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave 1422A en Tyvek™
Keystone Cleanroom Products Sachet pour autoclave 1422A en Tyvek™
Code produit. 17798067
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 9,5 in
2 x 12 in
10 x 62 in
12 x 12 in
12 x 32 in
12 x 40 in
12 x 46 in
15 x 10 in
16 x 12 in
18 x 12 in
18 x 14 in
20 x 20 in
24 x 16 in
24 x 20 in
24 x 24 in
24 x 62 in
69 x 30,5 cm
30 x 10 in
30 x 18 in
30 x 20 in
30 x 36 in
36 x 24 in
36 x 36 in
36 x 60 in
40 x 20 in
42 x 24 in
42 x 42 in
48 x 12 in
48 x 28 in
48 x 36 in
48 x 48 in
50 x 54 in
Capacité (impériale):
102 oz.
132 oz.
135 oz.
176 oz.
198 oz.
234 oz.
270 oz.
360 oz.
380 oz.
456 oz.
510 oz.
528 oz.
552 oz.
570 oz.
760 oz.
828 oz.
966 oz.
1104 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Conditionnement:
100 pièces
125 pièces
250 pièces
500 pièces
32 product options available for selection
| Code produit. | Dimensions (L x l) | Capacité (impériale) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17798067 | 30 x 20 in | 570 oz. | 250 pièces |
| 17737937 | 12 x 9,5 in | 102 oz. | 250 pièces |
| 17777937 | 15 x 10 in | 135 oz. | 250 pièces |
| 17777947 | 30 x 10 in | 270 oz. | 250 pièces |
| 17777957 | 12 x 12 in | 132 oz. | 250 pièces |
| 17727967 | 16 x 12 in | 176 oz. | 250 pièces |
| 17767967 | 18 x 12 in | 198 oz. | 250 pièces |
| 17727997 | 48 x 12 in | 528 oz. | 250 pièces |
| 17777997 | 18 x 14 in | 234 oz. | 250 pièces |
| 17758027 | 24 x 16 in | 360 oz. | 250 pièces |
| 17778047 | 30 x 18 in | 510 oz. | 250 pièces |
| 17738067 | 20 x 20 in | 380 oz. | 250 pièces |
| 17768067 | 24 x 20 in | 456 oz. | 250 pièces |
| 17768077 | 40 x 20 in | 760 oz. | 250 pièces |
| 17768087 | 24 x 24 in | 552 oz. | 250 pièces |
| 17718097 | 36 x 24 in | 828 oz. | 250 pièces |
| 17768097 | 42 x 24 in | 966 oz. | 250 pièces |
| 17778097 | 48 x 28 in | 1104 oz. | 250 pièces |
| 17758137 | 36 x 36 in | 1260 oz. | 250 pièces |
| 17728147 | 48 x 36 in | 1680 oz. | 125 pièces |
| 17788167 | 48 x 48 in | 2256 oz. | 125 pièces |
| 17707987 | 12 x 32 in | - | 250 pièces |
| 17767987 | 12 x 40 in | - | 250 pièces |
| 17758147 | 36 x 60 in | - | 125 pièces |
| 17747877 | 2 x 12 in | - | 500 pièces |
| 17718127 | 30 x 36 in | - | 250 pièces |
| 17718107 | 24 x 62 in | - | 250 pièces |
| 17707997 | 12 x 46 in | - | 250 pièces |
| 17737957 | 10 x 62 in | - | 250 pièces |
| 17718167 | 42 x 42 in | - | 125 pièces |
| 17758177 | 50 x 54 in | - | 100 pièces |
| 17757977 | 69 x 30,5 cm | - | 250 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit.
17798067
Fournisseur
Keystone Cleanroom Products
Code fournisseur
BGT2A2030
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Catégorie 1 non pelucheux (batterie Helmke)
- Fabriqué et conditionné dans un environnement de salle blanche certifié ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | Scellage à chaud |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement pharmaceutique |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Yes |
| Méthode de stérilisation | Vapeur |
| Plage de températures (impériale) | <250°F |
| Plage de températures (métrique) | <125°C |
| Dimensions (L x l) | 30 x 20 in |
| Longueur (impériale) | 30 in |
| Largeur (impériale) | 20 in |
| Type de produit | Autoclave Bag |
| Capacité (impériale) | 570 oz. |
| Capacité (métrique) | 16,9 L |
| Longueur (métrique) | 76,2 cm |
| Largeur (métrique) | 50,8 cm |
| Afficher plus Afficher moins |