Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour autoclave 1422A en Tyvek™, avec cordon de serrage
GREENER_CHOICE
Code produit. 17767947 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 7 in
3 x 14 in
5 x 12 in
5 x 15 in
10 x 26 in
15 x 26 in
16 x 22 in
24 x 32 in
Unit Size:
250 pièces
Product Code. Dimensions (L x l) unitSize
17767947 10 x 26 in 250 pièces
17737887 3 x 14 in 250 pièces
17748017 15 x 26 in 250 pièces
17747907 5 x 15 in 250 pièces
17757937 10 x 7 in 250 pièces
17737907 5 x 12 in 250 pièces
17708097 24 x 32 in 250 pièces
17748027 16 x 22 in 250 pièces
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17767947
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A1026D
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les sachets pour autoclave 1422A en Tyvek™ avec fermeture à cordon créent une barrière microbienne supérieure
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur d’équipements pharmaceutiques de grande taille ou de forme singulière
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Fermé via le système de fermeture à cordon en Tyvek™ réglable
  • Élimine la nécessité de couper le matériau ou d’éliminer l’adhésif pour autoclave produisant des particules
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Les coutures scellées éliminent les fils et réduisent considérablement les particules
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
Specifications
Description 1422 A Tyvek™
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Fermeture par cordon
Couleur Blanc
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Matériau HDPE
Stérilité Non-sterile
Sans latex Yes
Quantité 250/paquet
Dimensions (L x l) 10 x 26 in
Longueur (impériale) 26 in.
Longueur (métrique) 66 cm
Largeur (impériale) 10 in.
Largeur (métrique) 25.4 cm
Type de produit Autoclave Bag