Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7203253 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale):
14 in
20 in
9 in
26 in
32 in
44 in
48 in
50 in
Hauteur (impériale):
5 in
10 in
20 po
30 in
36 in
48 in
60 in
84 in
Type de bouchon:
Aucun
Élastique
Scellage à chaud
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 17758267
Marque: Keystone Cleanroom Products COVTVK1460
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Maintient l’équipement nettoyé propre et protégé contre la contamination
  • Produit respirant
  • Ajustement à la forme rapide et uniforme
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Aucun
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Yes
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Hauteur (impériale) 60 in
Hauteur (métrique) 152.4 cm
Diamètre (impériale) 14 in
Type de produit Cover