Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle d’équipement 1422A en Tyvek™
GREENER_CHOICE
Code produit. 17768277 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
81 cm
86,4 cm
101,6 cm
107 cm
112 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
152,4 cm
Largeur (impériale):
22 in
24 in
28 in
30 in
32 in
34 in
35 in
44 in
48 in
50 in
78 in
Hauteur (impériale):
14 in
24 in
30 in
32 in
36 in
44 in
48 in
60 in
72 in
Conditionnement:
50 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) Largeur (impériale) Hauteur (impériale) unitSize
17768277 81 cm 28 in 24 in 50 pièces
17718287 86,4 cm 22 in 24 in 50 pièces
17728287 86,4 cm 22 in 36 in 50 pièces
17758287 101,6 cm 24 in 48 in 50 pièces
17768287 107 cm 34 in 60 in 50 pièces
17798287 112 cm 35 in 32 in 50 pièces
17708297 112 cm 44 in 60 in 50 pièces
17728297 122 cm 24 in 30 in 50 pièces
17768297 122 cm 48 in 60 in 50 pièces
17718307 127 cm 50 in 14 in 50 pièces
18548064 132,1 cm 32 in 48 in 50 pièces
17798307 152,4 cm 30 in 72 in 50 pièces
17728317 152,4 cm 44 in 44 in 50 pièces
17748317 152,4 cm 50 in 60 in 50 pièces
17768317 152,4 cm 78 in 60 in 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit. 17768277 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur COVTVK322824
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
1422A Tyvek™ Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Maintient l’équipement nettoyé propre et protégé contre la contamination
  • Produit respirant
  • Ajustement à la forme rapide et uniforme
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Aucun
Couleur Blanc
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement pharmaceutique
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Yes
Méthode de stérilisation Vapeur
Plage de températures (impériale) <250°F
Plage de températures (métrique) <125°C
Dimensions (L x l x H) 32 x 28 po 24 po
Longueur (impériale) 32 in
Largeur (impériale) 28 in
Hauteur (impériale) 24 in
Hauteur (métrique) 61 cm
Type de produit Cover
Longueur (métrique) 81 cm
Largeur (métrique) 71 cm