Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle d’équipement 1422A en Tyvek™
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l x H):
127 x 71,1 x 132 cm (50 x 28 x 52 in)
132,1 x 127 x 132,1 cm (52 x 50 x 52 in)
missing translation for 'unitSize'
50 pièces
Beschreibung
- Maintient l’équipement nettoyé propre et protégé contre la contamination
- Produit respirant
- Ajustement à la forme rapide et uniforme
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | Fermeture par cordon |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Épaisseur (impériale) | 5,30 mil |
| Mehr anzeigen |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction