Learn More
Keystone Cleanroom Products Couvercle d’équipement à fermeture éclair 1422A en Tyvek™
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
26 in
30 in
32 in
50 in
52 in
54 in
Largeur (impériale):
22 in
24 in
26 in
28 in
32 in
54 in
Hauteur (impériale):
44 in
48 in
50 po
56 in
72 in
80 po
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Maintient l’équipement nettoyé propre et protégé contre la contamination
- Produit respirant
- Ajustement à la forme rapide et uniforme
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Conditionnement pratique : 1 sachet en poly étiqueté thermoscellé
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | COC |
| Type de bouchon | None |
| Couleur | White |
| Jetable | Reusable |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non-sterile |
| Sans latex | Yes |
| Quantité | 50 Pk. |
| Longueur (impériale) | 32 in |
| Afficher plus |