Learn More
(14bRS)-2-Méthyl-1,3,4,14b-tétrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazépin-10(2H)-one (10-Oxomirtazapine), Mikromol™
Code produit 30051609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051609 100 mg 100mg
30050913 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051609 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1005.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(14bRS)-2-Méthyl-1,3,4,14b-tétrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazépin-10(2H)-one (10-Oxomirtazapine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10-Oxo Mirtazapine
CAS 191546-97-1
Noms d’analytes ou de composants 10-Oxo Mirtazapine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H17 N3 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Mirtazapine Imp. F (EP), Mirtazapine USP Related Compound D, Mirtazapine USP RC D, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP), Mirtazapine Related Compound D, Mirtazapine Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24
Nom IUPAC (14bRS)-2-Metil-1,3,4,14b-tetrahidropirazino[2,1-a]pirido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-ona
Poids moléculaire (g/mol) 279.34
Quantité 100 mg
Poids de la formule 279,1372 g/mol