Learn More
15-Acétoxyscirpénol 50 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326811
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30326811 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326811 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10011890AL50
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 15-Acetoxyscirpenol
CAS 2623-22-5
Noms d’analytes ou de composants 15-Acetoxyscirpenol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C17 H24 O6
Concentration 50 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Scirp-9-ene-3α,4β,15-triol, 12,13-epoxy-, 15-acetate (7CI), Trichothec-9-ene-3α,4β,15-triol, 12,13-epoxy-, 15-acetate (8CI), 15-Acetoxyscirpen-3,4-diol, 15-Acetoxyscirpenol, 15-Acetylscirpenetriol, 15-Mono-O-acetylscirpenol, 15-Monoacetoxyscirpenol, 15-O-Acetylscirpenetriol, 4-Deacetylanguidin, Acetoxyscirpenediol, Monoacetoxyscirpenol, NSC 267030
Formule InChI InChI=1S/C17H24O6/c1-9-4-5-16(7-21-10(2)18)11(6-9)23-14-12(19)13(20)15(16,3)17(14)8-22-17/h6,11-14,19-20H,4-5,7-8H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-/m1/s1
Type de solution Single Solution
SMILES CC(=O)OC[C@]12CCC(=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@]2(C)[C@@]34CO4)C
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 324.37
Quantité 1 mL