Learn More
Mélange de 15 composants dans DMSO, SPEX CertiPrep™
Code produit 16380498 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16380498 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16380498 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur USPRSC2A
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 15 Component Mix in DMSO
Note relative au nom USP 467 Standard
Conditionnement Ampoule en verre
CAS 67-68-5, 110-82-7, 67-56-1, 108-87-2, 108-38-3
Limite d’explosion 1.8% (volume); 63% (volume)
Température d’allumage 270°C
Tension de vapeur 2.5 hPA (20°C)
Noms d’analytes ou de composants Cyclohexane,Methanol,Methylcyclohexane
Densité 1.1g/cm3
Forme physique Liquides
Élément Cyclohexane, Methanol, Methylcyclohexane
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Quantité 1 ml
Qualité USP
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Stock VOA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulfoxide,cyclohexane, methanol, toluene, tetrahydrofuran, dichloromethane, 1,4-dioxane, e