Learn More
15-Crown-5, TRC
Code produit 30179046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179046 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC824865250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 15-Crown-5
CAS 33100-27-5
Formule moléculaire C10H20O5
Quantité 250 mg
Synonyme 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane, 15-Crown-5 Ether, 15C5, Crown Ether O 15
Formule InChI InChI=1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
SMILES C1COCCOCCOCCOCCO1
Nom IUPAC 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane
Poids moléculaire (g/mol) 220.26