Learn More
Acide 15-hydroxypentadécanoïque, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470247
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470247 1 g 1g
11480247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21670.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4617-33-8 | C15H30O3 | 258.402 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4617-33-8
Formule moléculaire C15H30O3
Poids moléculaire (g/mol) 258.402
Numéro MDL MFCD00039535
Clé InChI BZUNJUAMQZRJIP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 78360
ChEBI CHEBI:79169
Nom IUPAC Acide15-hydroxypentadecanoïque
SMILES C(CCCCCCCO)CCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 15-Hydroxypentadecanoic acid
Point de fusion 84°C to 88°C
Formule linéaire HO(CH2)14CO2H
Quantité 1 g
Beilstein 1240100
Synonyme 15-hydroxy-pentadecanoic acid, pentadecanoic acid, 15-hydroxy, acmc-1anlj, pentadecanoic acid,15-hydroxy, 15-hydroxypentadecanoic acid, 15-hydroxypentadecanoic acid capillary gc
Poids de la formule 258.4
Pourcentage de pureté ≥99%