Learn More
Fisherbrand™ Homogénéisateur portatif 150 watts
Code produit. p-8015457 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15565809
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Traitez les échantillons de manière fiable, rapide et efficace. L’homogénéisateur portatif Fisherbrand™ 150 watts est un homogénéisateur de tissus léger à haute performance.
Traitement fiable, rapide et efficace des échantillons. Cet instrument portatif de 150 W Fisherbrand™ est un Homogénéiseur de tissus léger haute performance.
  • Conçu pour une utilisation portative confortable / peut être monté sur support de moteur pour un traitement plus approfondi
  • Les sondes de générateur à rotor / stator à connexion rapide interchangeables offrent une flexibilité pour traiter les échantillons de 200μ l à 100 ml
  • Les sondes en acier inox (5 mm-10 mm de diamètre) sont conçues pour une longue durée de vie et sont faciles à démonter pour le nettoyage
  • Les sondes en plastique éliminent pratiquement le risque de contamination croisée et de transfert entre les échantillons, peuvent être nettoyées pour être réutilisées dans la plupart des cas
  • Vitesse : Capacités de 5 000 à 35 000 tr/min
  • Puissance : 150 W max.
  • Son : < 72 dB
Certifications
CE
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Homogénéiseur
Vitesse 5000 à 35 000 tr/min
Alimentation électrique Cordon UE 220 V, 150 W
Diamètre (métrique) 6,35 cm
Hauteur (métrique) 22,8 cm
À utiliser avec (application) Homogénéisation tissulaire, analyse PCR, perturbation cellulaire, extractions ARN / ADN et protéines, émulsions et suspensions
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de bouchon Prise EU
Poids (métrique) 466 g