Learn More
Corning™ Microplaques traitées en polystyrène à 1536 puits NBS™
Code produit. 10052443 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Fond transparent
Noir
Noir, Fond transparent
Comprend:
Code-barres
Code-barres génériques
Sans code-barres
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10052443
Marque: Corning™ 3729BC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La surface anti-fixation exclusive est idéale pour des essais homogènes avec des enzymes collantes ou pour réduire la liaison non spécifique aux puits des microplaques
Les microplaques 1536 puits Corning sont nos microplaques possédant la densité la plus élevée disponibles pour la sélection à haut rendement. Les microplaques sont conformes aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement. Ces microplaques sont proposées en PS noir et blanc solide, avec des fonds ronds ou plats, ainsi qu’en format avec fond noir transparent.
  • Le volume total des puits est de 10 μl pour les microplaques à puits ronds et de 12,8 μl pour les microplaques à fond plat
  • Volume utile recommandé jusqu’à 8 μl
  • Fonds de puits ronds pour réduire le piégeage de l’air et améliorer les valeurs CV et le facteur Z
  • Fonds de puits surélevés pour une plus grande sensibilité
  • Réservoir de débordement sur les quatre côtés afin de réduire la contamination de l’instrument
  • Les couvercles sont disponibles séparément. Couvercle Corning (n° de cat. 3098) est compatible avec ces microplaques.
Informations sur la commande
Conditionnement en sachets de dix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 32 x 48
Couleur Blanc
Matériau PS
Nbre de puits 1536
Volume (métrique) de travail 8 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non liant
Volume total (métrique) du puits 12,5 μl
Type de puits Plat
Comprend Code-barres génériques
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/boîte
Couleur du puits Blanc