Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 15 mm, noir, à filetage 15-425
Code produit. 11834980 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Couvercle fermé
Orifice central
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11834980
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des opérations de chromatographie.
  • Bouchon à vis en PP de 15 mm
  • Noir
  • Filetage 15-425
  • Hauteur : 9,75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 9,75 mm
Quantité 100
Type Orifice central
Taille du bouchon ND15