Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 15 mm en PP à trou central, noir, à filetage 15-425
Code produit. 11824990 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris, Rouge, Noir
Rouge, Blanc, Noir
Transparent, Noir, Black
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1,3 mm
1,6 mm
Unit Size:
1000 pièces
Product Code. 11824990
Only null left
Add to basket
Add to basket
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie P
  • 15 mm
  • Joint combiné
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Avec opercule
  • Filetage 15-425
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel / TEF
Couleur Transparent, Noir, Black
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau en PP
À utiliser avec (application) Stockage
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type Bouchon à vis