Learn More
Acétate de 16-déhydropregnénolone, Mikromol
Code produit 30457615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457615 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457615 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3504.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acétate de 16-déhydropregnénolone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 16-Dehydropregnenoloneacetate
CAS 979-02-2
Noms d’analytes ou de composants 16-Dehydropregnenoloneacetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H32 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme (-)-16-Dehydropregnenolone acetate, 16,17-Didehydropregnenolone acetate, 16-DPA, 16-Dehydropregnenolone acetate, Dehydropregnenolone acetate, NSC 37741, Pregnadienolone acetate, (3beta)-3-(Acetyloxy)-pregna-5,16-dien-20-one, Pregna-5,16-dien-20-one, 3beta-hydroxy-, acetate (6CI,8CI), 16-Dehydropregnenolone-3beta-acetate, 20-Oxopregna-5,16-dien-3beta-yl acetate, 3beta-Acetoxypregna-5,16-dien-20-one, 3beta-Acetoxypregna-5,16-diene-20-one, 3beta-Acetyloxy-pregna-5,16-dien-20-one
Formule InChI InChI=1S/C23H32O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,7,17-18,20-21H,6,8-13H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,22-,23+/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4C(=O)C)[C@@H]3CC=C2C1
Nom IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-acétyl-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-décahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-yl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 356.5
Quantité 100 mg
Poids de la formule 356,2351 g/mol