Learn More
16-Acétate d'oxime de déhydropregnénolone, Mikromol™
Descripción
16-Déhydropregnénolone Acétate Oxime
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 16-Dehydropregnenolone Acetate Oxime |
| CAS | 2174-13-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 16-Dehydropregnenolone Acetate Oxime |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C23 H33 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 16-Dehydropregnenolone Acetate Oxime |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H33NO3/c1-14(24-26)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(27-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,7,17-18,20-21,26H,6,8-13H2,1-4H3/b24-14-/t17-,18-,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4\C(=N/O)\C)[C@@H]3CC=C2C1 |
| Nom IUPAC | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-[(Z)-N-hidroxi-C-metilcarbonimidoil]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato |
| Mostrar más |