Learn More
16-Déhydroprogestérone, Mikromol™
Code produit 30049930
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049930 25 mg 25mg
30050666 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049930 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0476.030025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
16-déhydroprogestérone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 16-Dehydroprogesterone
CAS 1096-38-4
Noms d’analytes ou de composants 16-Dehydroprogesterone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H28 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Pregna-4,16-diene-3,20-dione, 16,17-Didehydroprogesterone, 16-Dehydroprogesterone, 3,20-Dioxopregna-4,16-diene, NSC 11037, NSC 9785, Δ16-Progesterone, Δ4,16-Pregnadiene-3,20-dione
Formule InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h6,12,16,18-19H,4-5,7-11H2,1-3H3/t16-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES CC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Poids moléculaire (g/mol) 312.45
Quantité 25 mg
Poids de la formule 312.2089 g/mol